Learn More
Epredia™ SuperFrost Plus™ Adhäsionsobjektträger
Der minimale Gewebeverlust während der Färbung ermöglicht kurze Durchlaufzeiten und ein geringeres Risiko im Zusammenhang mit Gewebeverlusten und wiederholten Tests. Thermo Scientific™ SuperFrost Plus Objektträger sichern eingefrorene und formalinfixierte, paraffineingebettete Gewebeschnitte sowie zytologische Präparate.
38.60 € - 56.00 €
Spezifikation
Edges | 90°, geschliffen |
---|---|
Typ | Adhäsionsobjektträger |
Länge (metrisch) | 75 mm |
Breite (metrisch) | 25 mm |
Menge | 72/Packung |
Produktcode | Marke | Farbe | Art der Ecken | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Art der Ecken | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10149870
|
Epredia™
J1800AMNZ |
Weiß | traditionell |
39.90 €
72 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12312148
|
Epredia™
J1830AMNZ |
gelb | traditionell |
45.35 €
72 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11950657
|
Epredia™
J1810AMNZ |
blau | traditionell |
45.50 €
72 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10354365
|
Epredia™
J1820AMNZ |
rosa | traditionell |
56.00 €
72 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12625336
|
Epredia™
J1840AMNZ |
Grün | traditionell |
46.15 €
72 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15264653
|
Epredia™
J7850AMNZ |
Orange | Geklemmt |
38.60 €
72 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15438060
|
Epredia™
J7800AMNZ |
Weiß | Geklemmt |
47.10 €
72 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Keine Zeitverluste bei der Objektträgerbeschichtung
- Keine unnötigen Kosten durch teure Klebstoffe
- Zuverlässige und gleichmäßige Beschichtung
- Minimale Probenverluste
- Zuverlässige und sichere Klebewirkung
Spezifikation
90°, geschliffen | |
75 mm | |
72/Packung |
Adhäsionsobjektträger | |
25 mm |