Learn More
Epredia™ SuperFrost Plus™ Adhäsionsobjektträger
Der minimale Gewebeverlust während der Färbung ermöglicht kurze Durchlaufzeiten und ein geringeres Risiko im Zusammenhang mit Gewebeverlusten und wiederholten Tests. Thermo Scientific™ SuperFrost Plus Objektträger sichern eingefrorene und formalinfixierte, paraffineingebettete Gewebeschnitte sowie zytologische Präparate.
Marke: Epredia™ J7850AMNZ
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.27900kg
Beschreibung
- Keine Zeitverluste bei der Objektträgerbeschichtung
- Keine unnötigen Kosten durch teure Klebstoffe
- Zuverlässige und gleichmäßige Beschichtung
- Minimale Probenverluste
- Zuverlässige und sichere Klebewirkung
Spezifikation
90°, geschliffen | |
75 mm | |
Orange | |
72/Packung |
Adhäsionsobjektträger | |
25 mm | |
Geklemmt |