Learn More
Epredia™ SuperFrost Plus™ Adhäsionsobjektträger
Der minimale Gewebeverlust während der Färbung ermöglicht kurze Durchlaufzeiten und ein geringeres Risiko im Zusammenhang mit Gewebeverlusten und wiederholten Tests. Thermo Scientific™ SuperFrost Plus Objektträger sichern eingefrorene und formalinfixierte, paraffineingebettete Gewebeschnitte sowie zytologische Präparate.
Marke: Epredia™ J1800AMNZ
20.99 EUR gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21706" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Keine Zeitverluste bei der Objektträgerbeschichtung
- Keine unnötigen Kosten durch teure Klebstoffe
- Zuverlässige und gleichmäßige Beschichtung
- Minimale Probenverluste
- Zuverlässige und sichere Haftwirkung
Spezifikation
75 mm | |
90°, geschliffen | |
Weiß | |
72/Packung |
25 mm | |
Adhäsionsobjektträger | |
traditionell |