Learn More
Epredia™ SuperFrost Plus™ Adhäsionsobjektträger
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Farbe:
Grün
Orange
Weiß
blau
gelb
rosa
Art der Ecken:
Geklemmt
traditionell
Packungsgröße:
72 Stück
Beschreibung
- Keine Zeitverluste bei der Objektträgerbeschichtung
- Keine unnötigen Kosten durch teure Klebstoffe
- Zuverlässige und gleichmäßige Beschichtung
- Minimale Probenverluste
- Zuverlässige und sichere Haftwirkung
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 75 mm |
| Breite (metrisch) | 25 mm |
| Edges | 90°, geschliffen |
| Typ | Adhäsionsobjektträger |
| Farbe | blau |
| Art der Ecken | traditionell |
| Menge | 72/Packung |