Learn More
Epredia™ SuperFrost Plus™ Adhäsionsobjektträger
Artikelnummer. 12625336 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Farbe:
Grün
Orange
Weiß
blau
gelb
rosa
Art der Ecken:
Geklemmt
traditionell
Packungsgröße:
72 Stück
Artikelnummer. 12625336
Marke: Epredia™ J1840AMNZ
Nur noch null auf Lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Der minimale Gewebeverlust während der Färbung ermöglicht kurze Durchlaufzeiten und ein geringeres Risiko im Zusammenhang mit Gewebeverlusten und wiederholten Tests. Thermo Scientific™ SuperFrost Plus Objektträger sichern eingefrorene und formalinfixierte, paraffineingebettete Gewebeschnitte sowie zytologische Präparate.
  • Keine Zeitverluste bei der Objektträgerbeschichtung
  • Keine unnötigen Kosten durch teure Klebstoffe
  • Zuverlässige und gleichmäßige Beschichtung
  • Minimale Probenverluste
  • Zuverlässige und sichere Haftwirkung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Länge (metrisch) 75 mm
Breite (metrisch) 25 mm
Edges 90°, geschliffen
Typ Adhäsionsobjektträger
Farbe Grün
Art der Ecken traditionell
Menge 72/Packung