Learn More
Cole-Parmer™ Homogenisator, Handgerät
Dreht sich bis 35,000 U/min und verarbeitet die meisten Proben innerhalb von dreißig Sekunden. Stuart™ Handgerät-Homogenisator wird mit einem Werkzeugsatz für die Demontage der Rotorsonden zur einfachen Reinigung geliefert; kann eine Auswahl an Edelstahl-, Polycarbonat- und Einwegsonden aufnehmen.
Marke: Cole-Parmer™ 04720-02
1092.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25045" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ergonomische Bauweise
- Variable Motordrehzahl von 5,000 bis 35,000 U/min
- Verarbeitungsvolumina von 0.03 ml bis 100 ml
- Kann mit robusten Einweg-Sonden aus Polycarbonat oder Edelstahl-Sonden verwendet werden
- UK-Stecker
Spezifikation
Homogenisator | |
220/240 V | |
50 Hz | |
0,03 bis 100 ml | |
55 mm | |
0.5 kg |
5000 bis 35.000 U/min | |
220/240 V/50 Hz | |
125 W | |
160 mm | |
EU-Stecker |