Learn More
Cole-Parmer™ Homogenisator, Handgerät
Artikelnummer. p-7182446
Click to view available options
Steckertyp:
EU-Stecker
UK-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15596629
Marke: Cole-Parmer™ 0472002
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dreht sich bis 35,000 U/min und verarbeitet die meisten Proben innerhalb von dreißig Sekunden. Stuart™ Handgerät-Homogenisator wird mit einem Werkzeugsatz für die Demontage der Rotorsonden zur einfachen Reinigung geliefert; kann eine Auswahl an Edelstahl-, Polycarbonat- und Einwegsonden aufnehmen.
  • Ergonomische Bauweise
  • Variable Motordrehzahl von 5,000 bis 35,000 U/min
  • Verarbeitungsvolumina von 0.03 ml bis 100 ml
  • Kann mit robusten Einweg-Sonden aus Polycarbonat oder Edelstahl-Sonden verwendet werden
  • UK-Stecker
Spezifikation
Produkttyp Homogenisator
Geschwindigkeit 5000 bis 35.000 U/min
Spannung 220/240 V
Elektrische Anforderungen 220/240 V/50 Hz
Hertz 50 Hz
Wirkleistung 125 W
Volumenbereich (metrisch) 0,03 bis 100 ml
Höhe (metrisch) 160 mm
Breite (metrisch) 55 mm
Steckertyp EU-Stecker
Gewicht (metrisch) 0.5 kg