Learn More
IKA™ ULTRA-TURRAX™ T 18 digitaler Dispergierer
GREENER_CHOICE
Für das Dispergieren von Volumen zwischen 1 und 1500 ml (H2O), mit Digitalanzeige der Drehzahl. Der digitale IKA™ ULTRA-TURRAX™ T 18 Dispergierer zeichnet sich durch einen breiten Drehzahlbereich von 3000 bis 25,000 U/min aus und ermöglicht so auch bei Rotoren mit kleineren Durchmessern hohe Umfangsgeschwindigkeiten. Eine umfangreiche Auswahl von Dispergierelementen eröffnet ein breites Feld für Anwendungen.
Marke:  IKA™ 0009022800
2181.80 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13470657
  • 2780.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Äußerst preisgünstiger Dispergierer für Volumen von 1 bis 1500 ml (H2O), mit Digitalanzeige der Drehzahl. Durch den hohen Drehzahlbereich von 3000 bis 25,000 U/min können auch mit Rotoren mit kleineren Durchmessern hohe Umfangsgeschwindigkeiten erzielt werden. Eine umfangreiche Auswahl von Dispergierelementen eröffnet ein breites Feld für Anwendungen.
  • Digitale Drehzahlanzeige
  • Elektronische Drehzahlssteuerung
  • Elektronischer Überlastschutz
  • Dispergierelemente aus Edelstahl können schnell und einfach gereinigt werden
  • Einweg-Dispergierelemente aus Kunststoff sind in zwei Größen erhältlich
  • Fehlercodeanzeige
  • Leiser Betrieb
  • Motor mit Überlastschutz
  • Digitale Anzeige zur genauen Überwachung der Soll- und Istdrehzahl 2+1 Jahre nach der Registrierung unter 2+1 www.ika.com/register
  • Drehknopf zum Einstellen der Geschwindigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Digitaler Dispergierer Paket
220/240 V
50 Hz
1 ml bis 1,5 l
450 mm
LED
T 18 ULTRA-TURRAX™
5 °C bis 40 °C
3.000 bis 25.000 U/min
220/240 V, 50/60 Hz, 500 W
500 W
106 mm
87 mm
S 18 N - 19 G Dispergierwerkzeug
Je 1
5.000 mPas
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
IKA™ ULTRA-TURRAX™ T 18 digitaler Dispergierer >