Learn More
BUCHI FlashPure EcoFlex Flash Chromatographiekassetten: Silika
FlashPure EcoFlex Kassetten wurden für optimierten Gegendruck und ein optimales Preis- und Leistungsverhalten entwickelt.
Marke:  BUCHI 140000025
188.10 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15847051
  • 198.00 € / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Äußerst kostengünstige Lösung ohne Qualitätseinbußen für Standardtrennungen
  • Große Auswahl an Kartuschengrößen von 4 g bis 5.000 g
  • Nicht-RFID geeignet auf Systemen von BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim oder Yamazen.
  • Silika ist ideal für Basisanwendungen und polare Verbindungen mit organischen Lösungsmitteln.
  • Für Amino funktionalisiertes Silika bietet bessere Peakformen mit polaren und basischen Verbindungen und ist ideal für Kohlenhydrate.
  • C18-funktionalisiertes Kieselgel ist ideal für Peptide und unpolare Verbindungen in einer wässrigen mobilen Phase.
  • Diol-funktionalisiertes Kieselgel bietet eine alternative Selektivität für eine Vielzahl von Polaritätstypen und ist ideal für Lipide
  • Neutrales Aluminiumoxid ist ideal für Aldehyde, Ketone und Ester
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
10 Stück
80 g
Basisanwendungen, polare Verbindungen
Silika
40 bis 63 μm
Silika
Jedes Flash-System
Name des Produkts
BUCHI FlashPure EcoFlex Flash Chromatographiekassetten: Silika > FlashPure EcoFlex; stationäre Phase: Kieselgel; Größe: 80g; Menge: 10 Stück ( 981456S = 1 Stück )