Learn More
IKA T 25 Digital Ultra-Turrax™ Stabmixer
Hochleistungsfähiger Stabmixer. Der IKA™ T 25 Digital Ultra-Turrax™ bietet eine große Geschwindigkeitsbandbreite, die dem Anwender den Betrieb bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten auch mit kleinen Rotordurchmessern ermöglicht.
Marke: IKA 0003725000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Digitale Geschwindigkeitsanzeige
- Elektronische Drehzahlssteuerung
- Elektronischer Überlastschutz
- Dispergierelemente aus Edelstahl können schnell und einfach gereinigt werden
- Einweg-Dispergierelemente aus Kunststoff sind in zwei Größen erhältlich
- Fehlercodeanzeige
- Leiser Betrieb
- EU-Stecker
Spezifikation
3.000 bis 25.000 U/min | |
230 V | |
1 ml bis 2 l | |
EU-Stecker |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA T 25 Digital Ultra-Turrax™ Stabmixer >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur