Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Heizplatte mit Digitalrührer
Rührbereich: 50 bis 1400 U/min; Form: Quadratisch; Größe: 6 x 6 in.
Marke:  Cole-Parmer™ SD152B
679.48 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16351786
  • 730.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Warnleuchte für heiße Oberflächen blinkt, wenn die Plattentemperatur über 50 ° C liegt
  • Die langlebige Frontplatte schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Chemikalien
  • Erhältlich in verschiedenen Platten- und Gehäusefarbkonfigurationen
Spezifikation
Spezifikation
Aluminium
Blau
Blaues, pulverbeschichtetes Metall
Digital
6 x 6 in.
Raumtemperatur bis 325 °C
50/60 Hz
30 cm
700 w
Quadratisch
15 L
230 V
(2) 25 mm PTFE-beschichtete Rührstäbe und Netzkabel mit Stecker
230 V AC, 50/60 Hz
11,813 in.
9,3 cm
3 in.
18 cm
7 in.
Heizplattenrührer
1
50 bis 1400 U/min
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Stuart™ Heizplatte mit Digitalrührer > Aluminium, blau