Learn More
Wheaton™ Diagnoseflaschen, braun
Hervorragende Transparenz und Maßtreue zwischen den einzelnen Fläschchen dank der Röhrenform. Wheaton™ Typ 1 Diagnoseflaschen in braun werden aus Neutralglas Typ 1 gemäß den Anforderungen des USP-Typs 1 im Hinblick auf die Lichtdurchlässigkeit zum Schutz lichtempfindlicher Produkte gefertigt.
Marke: Wheaton™ 102030
78.65 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Zwei Kappenkonfigurationen lieferbar – PP-Kappe und gefriertrocknender Stopfen oder mit Urea EPE ausgekleidete Kappe
- Gefriertrocknungsstopfen weisen eine sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme auf
- Speziell entwickelter Bodenradius erhöht die Festigkeit für Gefriertrocknungsanwendungen
Spezifikation
Bernsteinfarbig | |
Borosilikatglas | |
Geeignet für Gefriertrocknungsanwendungen, alle Diagnose- und Pharmaanwendungen | |
Röhrenförmig | |
Autoklavierbar | |
320/Pckg. |
18 mm | |
5 ml | |
Schraube | |
Schraube | |
41 mm | |
Diagnostisches Fläschchen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70% -
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen