Learn More
Ansell™ String Knits™ 76-200 Serie leichte Handschuhe aus Nylon, weiß
Gewährleisten ein angenehmeres Tragegefühl über einen längeren Zeitraum ohne Schwachstellen, die einreißen oder ausfransen könnten. Ansell Edmont™ Leichte Nylonhandschuhe der Serien Stringknits™ 76-200 sind entweder einzeln oder als Innenhandschuh tragbar.
Marke: Ansell™ 76200090
18.54 EUR gültig bis 2025-06-08
Benutzen Sie den Promotions-Code "24131" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Preiswerter Produktschutz
- Keine Nähte, die reiben oder reizen
- Beidhändig
- Ermöglicht eine gute Belüftung der Hand und vermeidet somit Hitze und Schwitzen
- Waschbar bei 40 °C ohne Schrumpfen oder Verlust der Form
- Weich, bequem, flexible und wenig Nähstaub
- Anwendungen umfassen allgemeine Handhabung, Handhabung von empfindlichen Objekten, Feinmontage von trockenen Teilen
Spezifikation
Nylon | |
Nylon | |
13 Gauge | |
Nylon | |
9 | |
Weiß | |
Nylon | |
Mechanischer Schutz |
Nahtloser Strick | |
Weiß | |
Beidhändig | |
Leichte Handschuhe | |
76-200 | |
Strick | |
12 Paare | |
76-200 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen