Learn More
Velp Scientifica™ AM 4 Digital Heizung Rührer und mehreren Positionen
Shop All Velp ProductsDescription
Präzise Temperierung für eine hohe Reproduzierbarkeit
Der AM 4 Digital ist der perfekte Multipositions-Heizplattenrührer für temperaturempfindliche Laboranwendungen, bei denen eine präzise und genaue Thermoregulation der Probe erforderlich ist, um eine maximale Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
Zur präzisen Temperierung des Mediums kann der AM 4 Digital an externe Fühler Pt100 und Pt1000 oder an den VTF angeschlossen werden.
In Verbindung mit dem Temperaturfühler (Pt100 und Pt1000) kann der AREX 5 Digital das Medium bis zu 310°C mit einer Genauigkeit von ± 1,0 °C aufheizen, während der AREX 5 Digital mit dem VTF das Medium bis zu 300°C mit einer Genauigkeit von ± 0,5 °C aufheizen kann.
Die Platte mit 135 mm Durchmesser ist durch die überlegene widerstandsfähige CerAlTop™-Keramikbeschichtung vor Chemikalien und Kratzern geschützt.
Maximaler Schutz und Komfort
Der AM 4 Digital Multipositions-Heizplattenrührer gewährleistet ein hohes Maß an Sicherheit und Schutz für das Laborpersonal.
Die innenliegenden elektronischen Teile werden durch die Isolierscheibe geschützt, wodurch der AREX 5 Digital zusammen mit dem robusten Aluminium-Druckgussgehäuse auch den anspruchsvollsten Laborumgebungen und Anwendungen standhält.
Verschiedene Sicherheitsfunktionen schützen den Benutzer im täglichen Betrieb, wie z. B. Sicherheitsschaltungen, Übertemperaturschutz und Sondenerkennungsalarm. Es ist auch möglich, die maximale Betriebstemperatur zu begrenzen, um höchsten Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden.
Eine Sicherheitsmeldung 'Hot' wird angezeigt, wenn die Temperatur der Platte über 50 °C liegt und die Heizfunktion nicht aktiv ist.
Eine intelligente Benutzeroberfläche kombiniert mit einem leistungsstarken Rührwerk
Dank der vier hellen und leicht ablesbaren Digitalanzeigen können Sie die Temperatur und die Rührgeschwindigkeit ständig überwachen und jede Position unabhängig voneinander mit höchster Präzision einstellen.
Die Drehzahleinstellung ist präzise im Bereich von 50 bis 1500 rpm, und mit dem leistungsstarken bürstenlosen Motor ist es möglich, Volumina bis zu 20 L (H2O) rührt.
Der AM 4 Digital ist mit der von VELP entwickelten SpeedServo™ Drehmomentkompensationstechnologie ausgestattet, die eine konstante Geschwindigkeit gewährleistet, selbst wenn sich die Viskosität des Mediums ändert.
Specifications
Specifications
| Deckplattenmaterial | Ceramic-coated Aluminum Alloy |
| Spannung | 230 V |
| Enthält | Rühr-Heizplatte |
| Gehäusematerial | Epoxy-painted aluminum structure |
| Größe | 135 mm Durchm. |
| Temperatur (metrisch) | Up to 310°C |
| Typ | Magnetic Stirring Hotplate |
| Form | Rund |
| Max. Probenaufgabe | 20 L |
| Steckertyp | EU/UK/AUS/CN |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.