Learn More
Ansell™ String Knits™ 76-200 Serie leichte Handschuhe aus Nylon, weiß
Gewährleisten ein angenehmeres Tragegefühl über einen längeren Zeitraum ohne Schwachstellen, die einreißen oder ausfransen könnten. Ansell Edmont™ Leichte Nylonhandschuhe der Serien Stringknits™ 76-200 sind entweder einzeln oder als Innenhandschuh tragbar.
Marke:  Ansell™ 76200070
18.54 EUR gültig bis 2025-06-08
Benutzen Sie den Promotions-Code "24131" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12920135
  • 27.82 € / 12 Paare
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Preiswerter Produktschutz
  • Keine Nähte, die reiben oder reizen
  • Beidhändig
  • Ermöglicht eine gute Belüftung der Hand und vermeidet somit Hitze und Schwitzen
  • Waschbar bei 40 °C ohne Schrumpfen oder Verlust der Form
  • Weich, bequem, flexible und wenig Nähstaub
  • Anwendungen umfassen allgemeine Handhabung, Handhabung von empfindlichen Objekten, Feinmontage von trockenen Teilen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nylon
Nylon
13 Gauge
Nylon
7
Weiß
Nylon
mechanischer Schutz
Nahtloser Strick
Weiß
Beidhändig
Leichte Handschuhe
76-200
Strickbund
12 Paare
76-200
Name des Produkts
Ansell™ String Knits™ 76-200 Serie leichte Handschuhe aus Nylon, weiß > Größe:7