Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 bis 140 mm-Petrischalen
Mit den Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 bis 140 mm-Petrischalen sparen Sie Platz im Inkubator. Diese kleinen Schalen eignen sich für die meisten Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ PF55
263.75 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24345" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 bis 140 mm-Petrischalen sparen Sie Platz im Inkubator. Diese kleinen Schalen eignen sich für die meisten Anwendungen.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
- Kleinere Größen sind ideal, wenn der Platz im Inkubator knapp ist
- Die 55 mm-Schale bietet Platz für 47 mm-Membranfilter und ist somit für Wasseranalysen geeignet
- Die 50 mm-Schale (Katalognummer 124) weist eine Tiefe von mehr als 20 mm auf und wurde zur vereinfachten Verwendung mit Flüssigmedien entwickelt
- Die 140 mm-Schale wird gemäß der Norm EN ISO 24998 für Petrischalen, die strenge Abmessungsvorgaben enthält, hergestellt und getestet
- Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
Spezifikation
Rund | |
Petrischale | |
15 | |
12 mm | |
55 mm |
Unter aseptischen Bedingungen hergestellt | |
1620 | |
Nein | |
12 in. |