Learn More
Gosselin™ Sterile Löffel
Für allgemeine Laboranwendungen. Gosselin™ Sterile Probenlöffel werden aus sterilem Polystyrol hergestellt.
Marke:  Gosselin™ CUIG-02
364.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12304119
  • 573.38 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Einzeln verpackt
  • In zwei Größen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8 mL
Weiß
EG N°1935/2004, ISO 11137
Name des Produkts
Gosselin™ Sterile Löffel > Nicht steril; Kapazität: 8 ml