Learn More
Fisherbrand™ Sterile serologische Einweg-Standardpipetten
Polystyrol-Pipette mit negativen Graduierungen auf allen Größen
87.62 € - 211.12 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM E934, ASTM E1380; DNase-/RNase-frei; BSE/TSE-frei |
---|---|
Material | Polystyrol |
Sterilität | Steril |
Skala | Ja |
Typ | Serologische Pipette |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Spitzenform | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Spitzenform | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11879660
![]() |
Fisherbrand™
431035 |
1 ml | 0,01 mL | Standard | ±0.02 ml |
106.25 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10734177
![]() |
Fisherbrand™
431036 |
2 ml | 0,01 mL | Standard | ±0.04 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
11889660
![]() |
Fisherbrand™
431036 |
2 ml | 0,01 mL | Standard | ±0.04 ml |
133.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11899660
![]() |
Fisherbrand™
431037 |
5 ml | 0,10 mL | Standard | ±0,1 ml |
139.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11809670
![]() |
Fisherbrand™
431038 |
10 ml | 0.1 ml | Standard | ±0.2 ml |
183.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11819670
![]() |
Fisherbrand™
431039 |
25 ml | 0.2 ml | Standard | ±0.5 ml |
155.00 €
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11829670
![]() |
Fisherbrand™
431040 |
50 ml | 0,5 mL | Standard | ± 1 ml |
211.12 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10421645
![]() |
Fisherbrand™
431040 |
50 ml | 0,5 mL | Standard | ± 1 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Polystyrol-Pipetten mit negativen Graduierungen auf allen Größen. Zertifiziert nach ASTM E934, ASTM E1380. Fisherbrand™ sterile serologische Einweg-Standardpipetten verfügen über eine Standardspitze.
- Auf- und absteigende Graduierungen auf allen außer den 1 und 2 ml-Größen
- Sterile und nicht benetzbare Pipetten
- Bieten eine Toleranz von ±2 % bei vollem Volumen und verfügen über eine Einsteckmündung
- Ohne Vergrößerungsstreifen
- Wiederverwertbare Umverpackung
- Großpackung
- Jede Pipettencharge wird auf Sterilität, Genauigkeit und Endotoxingehalt getestet
Zertifizierungen
Zertifiziert nicht-pyrogenisch mit einem Endotoxingehalt von weniger als 0.5 EU/ml nach USP XXII für bakterielle Endotoxintests (85); DNase-/RNase-frei; BSE/TSE-frei
Compliance
Entwickelt gemäß ASTM™ E 934; ASTM E 1380-konforme Farbcodierung. Kalibriert für Volumenabgabe/Ausblasen
Spezifikation
ASTM E934, ASTM E1380; DNase-/RNase-frei; BSE/TSE-frei | |
Steril | |
Serologische Pipette |
Polystyrol | |
Ja | |
Ja |