Learn More
Fisherbrand™ Sterile serologische Einweg-Standardpipetten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11819670 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Graduierungen:
0,01 mL
0,10 mL
0.1 ml
0.2 ml
0,5 mL
Spitzenform:
Standard
Toleranz:
±0,1 ml
±0.02 ml
±0.04 ml
±0.2 ml
±0.5 ml
± 1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
1000 Stück
200 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11819670
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polystyrol-Pipette mit negativen Graduierungen auf allen Größen
Polystyrol-Pipetten mit negativen Graduierungen auf allen Größen. Zertifiziert nach ASTM E934, ASTM E1380. Fisherbrand™ sterile serologische Einweg-Standardpipetten verfügen über eine Standardspitze.
  • Auf- und absteigende Graduierungen auf allen außer den 1 und 2 ml-Größen
  • Sterile und nicht benetzbare Pipetten
  • Bieten eine Toleranz von ±2 % bei vollem Volumen und verfügen über eine Einsteckmündung
  • Ohne Vergrößerungsstreifen
  • Wiederverwertbare Umverpackung
  • Großpackung
  • Jede Pipettencharge wird auf Sterilität, Genauigkeit und Endotoxingehalt getestet
Zertifizierungen
Zertifiziert nicht-pyrogenisch mit einem Endotoxingehalt von weniger als 0.5 EU/ml nach USP XXII für bakterielle Endotoxintests (85); DNase-/RNase-frei; BSE/TSE-frei
Compliance
Entwickelt gemäß ASTM™ E 934; ASTM E 1380-konforme Farbcodierung. Kalibriert für Volumenabgabe/Ausblasen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung Abgabe/Ausblasen
Zertifizierung/Konformität ASTM E934, ASTM E1380; DNase-/RNase-frei; BSE/TSE-frei
Material Polystyrol
Sterilität Steril
Skala Ja
Graduierungen 0.2 ml
Negative Graduierungen 10 ml
Menge 200
Spitzenform Standard
Toleranz ±0.5 ml
Verpackungsart Großpackung
Volumen (angloamerikanisch) 0.84 oz.
Farbe Rot
Volumen (metrisch) 25 ml
Typ Serologische Pipette
Einwegprodukt Ja