Learn More
Fisherbrand™ Sterile serologische Einweg-Standardpipetten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10421645 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Graduierungen:
0,01 mL
0,10 mL
0.1 ml
0.2 ml
0,5 mL
Spitzenform:
Standard
Toleranz:
±0,1 ml
±0.02 ml
±0.04 ml
±0.2 ml
±0.5 ml
± 1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
1000 Stück
200 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10421645
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Polystyrol-Pipette mit negativen Graduierungen auf allen Größen
Polystyrol-Pipetten mit negativen Graduierungen auf allen Größen. Zertifiziert nach ASTM E934, ASTM E1380. Fisherbrand™ sterile serologische Einweg-Standardpipetten verfügen über eine Standardspitze.
  • Auf- und absteigende Graduierungen auf allen außer den 1 und 2 ml-Größen
  • Sterile und nicht benetzbare Pipetten
  • Bieten eine Toleranz von ±2 % bei vollem Volumen und verfügen über eine Einsteckmündung
  • Ohne Vergrößerungsstreifen
  • Wiederverwertbare Umverpackung
  • Großpackung
  • Jede Pipettencharge wird auf Sterilität, Genauigkeit und Endotoxingehalt getestet
Zertifizierungen
Zertifiziert nicht-pyrogenisch mit einem Endotoxingehalt von weniger als 0.5 EU/ml nach USP XXII für bakterielle Endotoxintests (85); DNase-/RNase-frei; BSE/TSE-frei
Compliance
Entwickelt gemäß ASTM™ E 934; ASTM E 1380-konforme Farbcodierung. Kalibriert für Volumenabgabe/Ausblasen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM E934, ASTM E1380; DNase-/RNase-frei; BSE/TSE-frei
Material Polystyrol
Sterilität Steril
Skala Ja
Graduierungen 0,5 mL
Negative Graduierungen 9 mL
Menge 100
Spitzenform Standard
Toleranz ± 1 ml
Verpackungsart Großpackung
Volumen (angloamerikanisch) 1,69 oz.
Farbe Violett
Volumen (metrisch) 50 ml
Typ Serologische Pipette
Einwegprodukt Ja