Learn More
Fisherbrand™ Sterile serologische Einweg-Standardpipetten
GREENER_CHOICE
Polystyrol-Pipette mit negativen Graduierungen auf allen Größen
Marke:  Fisherbrand™ 431035
100.94 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24162" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11879660
  • 106.25 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Polystyrol-Pipetten mit negativen Graduierungen auf allen Größen. Zertifiziert nach ASTM E934, ASTM E1380. Fisherbrand™ sterile serologische Einweg-Standardpipetten verfügen über eine Standardspitze.
  • Auf- und absteigende Graduierungen auf allen außer den 1 und 2 ml-Größen
  • Sterile und nicht benetzbare Pipetten
  • Bieten eine Toleranz von ±2 % bei vollem Volumen und verfügen über eine Einsteckmündung
  • Ohne Vergrößerungsstreifen
  • Wiederverwertbare Umverpackung
  • Großpackung
  • Jede Pipettencharge wird auf Sterilität, Genauigkeit und Endotoxingehalt getestet
Zertifizierungen
Zertifiziert nicht-pyrogenisch mit einem Endotoxingehalt von weniger als 0.5 EU/ml nach USP XXII für bakterielle Endotoxintests (85); DNase-/RNase-frei; BSE/TSE-frei
Compliance
Entwickelt gemäß ASTM™ E 934; ASTM E 1380-konforme Farbcodierung. Kalibriert für Volumenabgabe/Ausblasen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Abgabe/Ausblasen
Polystyrol
Ja
0.4 ml
Standard
Großpackung
1 ml
Ja
ASTM E934, ASTM E1380; DNase-/RNase-frei; BSE/TSE-frei
Steril
0,01 mL
1000
±0.02 ml
Gelb
Serologische Pipette
Sonderangebote
  • Fisherbrand
    Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-Produkte
    Aktionscode: 24162
    Gültig bis zum2025-03-31
    Neues Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 31.03.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Sterile serologische Einweg-Standardpipetten > Standardspitze; Farbcode: Gelb; Kapazität: 1 ml; Unterteilung: 0,01 ml; Toleranz: ± 0,02 ml