Learn More
Gibco™ StemPro™ MSC SFM XenoFree
StemPro™ MSC SFM XenoFree
Marke: Gibco™ A1067501
474.05 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24342" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
GIBCO™ StemPro™ MSC SFM XenoFree wurde für Wachstum und Erweiterung menschlicher mesenchymaler Stammzellen (MSCs) und Stammzellen des Fettgewebes (ADSCs) unter völlig serumfreien und xenogen-(xeno-)freien Bedingungen entwickelt. Mit StemPro™ MSC SFM XenoFree können menschliche MSCs oder ADSCs für mehrere Passagen unter Beibehaltung ihres multipotenten Phänotyps (d. h. die Fähigkeit zur Differenzierung in osteogene, chondrogene und adipogene Linien) erweitert werden. StemPro™ MSC SFM XenoFree ist cGMP-konform, wodurch Rückverfolgbarkeit und zuverlässige Herstellung möglich sind.
Spezifikation
Jedes Kit enthält 1 x 500 ml StemPro™ MSC SFM Basalmedium und 1 x 5 ml StemPro™ MSC SFM XenoFree Supplement. StemPro™ MSC SFM Basalmedium wird bei 2 bis 8 °C gelagert und ist 12 Monate lang stabil. Das StemPro™ MSC SFM XenoFree Supplement wird gefroren bei -5 bis -20 °C gelagert und ist 12 Monate lang stabil. | |
Mesenchymale Stammzellen | |
Adhärente Zellkultur | |
Serumfreies Medium (SFM) für Stammzellen | |
Kein Glutamin, Kein Phenolrot | |
StemPro™ | |
1 Kit |
CO2 | |
Xeno-Free | |
Flüssig | |
Serumfrei | |
Keine Antibiotika | |
MS-Zellenqualifiziert | |
Human |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 10
Process Development Strategies To Enable Large Scale Expansion
DateigrößeVersion: 935.5 kB
Development of High Quality MSC and NSC for Human Disease Research
DateigrößeVersion: 1.8 MB
StemPro MSC SFM XenoFree
Version: MAN0002673 5.00 (14 Apr 14)
DateigrößeVersion: 154.1 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ StemPro™ MSC SFM XenoFree > 1 Kit
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur