Learn More
Carl Zeiss™ Stemi 305 EDU Mikroskopset
Kompaktes Greenough-Stereomikroskop mit 5:1-Zoom für biologische Ausbildung, Labore und Produktionsumgebungen.
Marke:  Carl Zeiss™ 435063-9010-100
Artikelnummer. 15332098
  • 1475.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit diesem kompakten Greenough-Stereomikroskop können Sie Ihre Proben so beobachten, wie sie sind: dreidimensional und scharf im Kontrast, und das ohne Vorbereitung.
  • Das Stemi 305 ist ein benutzerfreundliches Mikroskop, das nur minimale Einstellungen erfordert. Alles ist integriert, einschließlich langlebige LED-Beleuchtung für reflektiertes Licht und Durchlicht.
  • Spot-Beleuchtung K LED – Einzel-Spot für Hellfeld und Dunkelfeld Epi-Beleuchtung, Gewinde M24x0,5 für Polarisator, höhenverstellbar, neigbar, zoombar.
Spezifikation
Spezifikation
50/60 Hz
Mikroskopset
Austauschbare Optiken, Halterung, Beleuchtung, Okularstrichplatte, Gleitplatte, Lagerung auf drehbarem Kugelgelenk, ergonomische Handstütze für K LAB-Halterung, Software und Kameras
100/240 V
8x bis 40x Basissystem, 4x bis 200x mit austauschbaren Objektiven
STEMI 305
LED
400 Lp/mm bis 1,25 μm
Greenough-System
Justierarbeiten, Hobby und private Anwendungen, Maschinenbau, Holz-und Papierindustrie, Luft-und Raumfahrtindustrie
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Carl Zeiss™ Stemi 305 EDU Mikroskopset >