missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Zugangsöffnung mit Silikonstopfen

BINDER™ Access Port with silicone plug is an option for use with Constant Climate Chambers KBF-S and KBF-S ECO

Marke:  BINDER™ 8012-2073

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17353663

  • 570.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Kabeldurchführung
  • Mit Silikonstopfen
  • Für den Einsatz mit Klimakammern KBF-S und KBF-S ECO
Spezifikation

Spezifikation

Zugangsöffnung mit Silikonstopfen – 30 mm, oben
Steel
Position oben
1.2 in.
BINDER Kammern Serie KBF-S und KBF-S ECO
Kabeldurchführung
Silikonstopfen
30 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
BINDER™ Zugangsöffnung mit Silikonstopfen > Durchmesser: 30 mm; Position: oben

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt