Learn More
Macherey-Nagel™ Durasil-25/UV254 TLC-Platte
Marke:  Macherey-Nagel™ 812005.200
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12887811
  • 319.00 € / 200 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Durasil-25
60 Å
TLC-Platte
0,75 ml/g
0,25 mm
5 bis 17 μm
200 Packung
UV254
∼500 m2/g
5 x 10 cm
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Durasil-25/UV254 TLC-Platte > Plattengröße:5 x 10cm; Menge:Gehäuse 200Pack