Learn More
Jenway™ PFP7/C klinisches Flammenphotometer
Entwickelt für den Einsatz in klinischen Anwendungen zur Bestimmung von Natrium, Kalium und Lithium. Das Jenway™ PFP7/C Clinical Flammenphotometer verfügt über einen integrierten Linearisierungsschaltkreis, der die Anzeige von Natrium- und Kaliummesswerten direkt in mmol/l ermöglicht.
Marke:  Jenway™ 12655-00
Artikelnummer. 11495059
  • 6490.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für klinische Analysen ausgelegt
  • Na-, K-, Li-, Ba- und Ca-Filter im Lieferumfang enthalten
  • Niedrige Temperaturen, Einkanal
  • Flammenausfallsicherung
  • Arbeitet mit Propan, Propan-Butan, Erdgas oder Flüssiggas
  • 3 Jahre Garantie
Spezifikation
Spezifikation
Klinisches Flammenphotometer PFP7
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Jenway™ PFP7/C klinisches Flammenphotometer > Temperaturbereich: 15 °C bis 35 °C