Learn More
Carbolite™ OVEN 400°C 60L 301 Umluftventilator, OTC, max. 400°C, 230V
Hochtemperatur-Laborofen. Der Carbolite™ LHT Tischofen ist in drei Größen und drei maximalen Betriebstemperaturen erhältlich.
Marke: Carbolite™ LHT5030-230SN+TMP-R38-301
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Maximale Betriebstemperatur 400 °C, 500 °C oder 600 °C
- 30Kapazität 60 und 120 l
- PID-Regler R38
- Robuster Konvektionslüfter für eine gleichförmige Hitzeverteilung
- Energieeffiziente Isolierung mit geringer thermischer Masse für ein schnelles Ansprechverhalten
- Korrosionsbeständiger Innenraum aus gebürstetem Edelstahl
- 2 flexibel einsetzbare Einlegeböden
- Geeignet für den Dauerbetrieb
- Strapazierfähige, verzinkte und eingebrannte Außenbeschichtung aus Epoxid/Polyester
- Verfügbare Optionen (zum Zeitpunkt der Bestellung angeben)
- Kabelanschlüsse
- Übertemperaturschutz (empfohlen zum Schutz wertvoller Inhalte und für unbeaufsichtigten Betrieb)
- Eine Reihe an hochentwickelten digitalen Reglern, Multi-Segment-Programmierern und Datenloggern sind erhältlich. Diese können mit RS232-, RS485- oder Ethernet-Kommunikation ausgestattet werden.
- Sichtfenster
- Drehzahlgeregeltes Gebläse
- Untergestelle und Stapelrahmen
- Ersatzteilekit für die regelmäßige Wartung
- Abluftventilator (kann die Homogenität der Wärmeverteilung)
- Verstärkter Boden und Einlegeböden für hohe Beanspruchung
Spezifikation
30 l | |
Hochtemperatur-Laborofen | |
10 kg/Regal | |
± 0.5 °C | |
300 x 300 x 305 mm | |
2000 W |
Umgebungstemperatur +60 °C bis 500 °C | |
PID-Regler R38 | |
2 | |
±5.0 °C bei 250 °C | |
570 x 860 x 550 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Carbolite™ OVEN 400°C 60L 301 Umluftventilator, OTC, max. 400°C, 230V > Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +60 °C bis 500 °C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur