Learn More
Fisherbrand™ Edelstahl-Laborstativ
Hervorragend geeignet für die Befestigung an Tischgeräten und Glaswaren. Fisherbrand™ Rechteckige Standard-Stativplatten aus mit blauem Acryl beschichtetem Stahl.
Marke:  Fisherbrand™ 3107/4
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11548102
  • 39.83 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ohne Stange
  • Lochdurchmesser 10 mm
  • Mit Gummifüßen
  • Gewinde in der Mitte einer kurzen Seite
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
315 mm
Stativständer
315 x 200 mm
Mit Gummifüßen
Blau
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Edelstahl-Laborstativ > Länge: 315mm