Learn More
Grace™ Alltech™ Alltima™ LC/MS Säulen
Säulenformat: LC/MS; Kohlenstofflast: 16 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Grace™ 5126988
Encompass
 View more versions of this product
Product Code. 11341931
  • N.V. / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
View alternative products »
Explore more special offers
Specifications
LC/MS
3 μm
100 mm
3 μm
340 m²/g
Gehäuse C18
16%
Ja
Säule
2,1 mm
Geräte, die dem Industriestandard entsprechen
Kugelförmig
100 Å
Gehäuse L1
Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Grace™ Alltech™ Alltima™ LC/MS Säulen