Beschreibung
Kann verwendet werden mit: Arex, Arec.X und Arex Digital Heizplattenrührer
Genaue Kontrolle- Fuzzy-Logic-Technologie, ideal für präzise Thermoregulation
- Bietet direkte Temperaturregelung mit höherer Genauigkeit
- Inklusive Timer für unbeaufsichtigten Betrieb und erhöhte Produktivität
- Passt die Thermoregulation automatisch an Leistung, Last und thermische Dispersion an
- Gewährleistet Regelungsgenauigkeit von ± 0.5 °C
- Bereit zur sofortigen Verwendung
- Zwillingsklemmen für Höhen- und Horizontaleinstellung der Position
- Direkte Verbindung zum Heizplattenrührer AREX, AREX.X und AREX Digital (PRO-Version)
- Kann mit den gängigsten Heizplattenrührern kombiniert werden
- Auch verwendbar mit Heizgeräten wie Wasser- und Ölbädern, Heizplatten usw.
- Geneigtes Bedienfeld für einfachen Zugang und Sichtbarkeit
- Kann mit AluBlocks verwendet werden™
Spezifikation
120 mm | |
145 mm | |
145 mm | |
120 mm | |
120 mm x 145 mm | |
12 VDC |
Arex, Arec.X und Arex Digital Heizplattenrührer | |
Edelstahlsonde Typ PT 100 | |
Digitaler Thermoregler | |
Digital | |
±0,5 °C | |
Edelstahl (Sonde) |
Water analysis
DateigrößeVersion: 7.3 MB
VTF Instruction Manual
DateigrößeVersion: 569 kB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Vertex™ Wärmeregler, digital > Spannung: 12 V
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur