Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Planflanschglocke, mit Knopf
Planflanschglocke mit Knopf und geschliffenem Flansch zum Aufsetzen auf Vakuum-Experimentierteller (Unterdruckkammer).
Marke: DWK Life Sciences 244606907
584.25 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Standardmäßig werden Versuche bei Normaldruck durchgeführt. Die Versuchsführung unter Vakuum (Unterdruck) kann signifikante Auswirkungen auf den Reaktionsablauf haben. Um diese Auswirkungen im Grob- und Feinvakuumbereich betrachten zu können, benötigt man einen Vakuum-Experimentierteller sowie eine Planflanschglocke (auch Luftpumpenglocke genannt).- Der Knopf ermöglicht ein einfaches Anheben der Glocke
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
315 mm | |
Vakuumanwendungen; Tests in Vakuumkammern | |
Autoklavierbar |
Borosilikatglas 3.3 | |
1/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Planflanschglocke, mit Knopf > Durchmesser: 315 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur