Learn More
Mettler Toledo™ Elektrolyt, KNO3
Artikelnummer. 12689245 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Menge:
25 ml
250 mL
6 x 250 ml
Packungsgröße:
1500 Milliliter
25 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. 12689245
Marke: Mettler Toledo™ 51350086
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verfügt über eine spezielle Kappe zum einfachen Nachfüllen von Elektroden. Mettler Toledo™ 1M KNO3 Elektrolytlösung mit Brückenelektrolyt für eine optimale Leistung der Halbzellen ionenselektiver Elektroden (ISE) der DX-Serie. Dient zur Bestimmung von Ammonium, Kalium und Nitrat.
Die Messung mit ionenselektiven Elektroden (ISE) ist die einfachste und kostengünstigste Methode zur Bestimmung der Ionenkonzentration. ISES erfordert jedoch eine sorgfältige Handhabung und die Verwendung der richtigen Lösungen. Es ist wichtig, die Referenzelektrode jeder ISE mit der empfohlenen Elektrolytlösung zu füllen. Der richtige Elektrolyt minimiert Potentialprobleme am Diaphragma und liefert optimale Temperatur- und Zeitkennlinien.
  • Empfohlen für die Verwendung mit ISE-Halbzellen der DX-Serie
  • Zur Bestimmung von Ammonium, Kalium und Nitrat
  • Mit Spezialkappe zum einfachen Befüllen von Elektroden
  • Der Elektrolyt muss regelmäßig aufgefüllt oder ausgetauscht werden, damit eine optimale Elektrodenleistung gegeben ist.
  • Erhältlich in 25-ml- und 250-ml-Flaschen sowie in 6×250-ml-Großpackungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Farblos
Konzentration 1 mol/l KNO3
Beschreibung Elektrolyt 1 mol/l KNO3, 6 x 250 ml
Typ ISE-Brücke Elektrolytlösung
Art der Fülllösung Elektrolyt
Verpackung Flasche mit Füllkappe
pH-Bereich 6
Menge 6 x 250 ml