Learn More
Sampling Systems™ Industrie-Schaufeln aus Edelstahl
Artikelnummer. p-7138936 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
200 mL
300 ml
500 ml
Länge (metrisch):
180 mm
205 mm
230 mm
270 mm
Breite (metrisch):
60 mm
75 mm
90 mm
110 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15839701
Marke: Sampling Systems™ A643100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt als kostengünstige und einfach zu verwendende Option. Die Sampling Systems™ industrielle Edelstahlschaufel ist ideal für den allgemeinen und pharmazeutischen Einsatz.
  • Für leichte Belastungen konstruiert
  • Edelstahl
  • Vollständig geschweißte Konstruktion
  • Einfach zu reinigen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Produkttyp Schaufel
Ausführung Poliert
Breite (metrisch) 60 mm
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 180 mm