Learn More
Cole-Parmer™ Micro-Ninety™ Reinigungslösung
Artikelnummer. 12061699 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12061699
Marke: Cole-Parmer™ 1810005
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Diese konzentrierte Reinigungslösung eignet sich für schwierige Anwendungen. Cole-Parmer™ Micro-Ninety™ Reinigungslösung reinigt Glas, die meisten Metalle, Kunststoff, Gummi und Stoff und ist sicher für alle Ultraschallreiniger.
  • Ein milder, aber leistungsstarker Spülreiniger für kritische Reinigungs- und allgemeine Anwendungen
  • Radioaktive Kontaminationen beeinträchtigen nicht die Reinigungswirkung
  • Entfernt die meisten biologischen Materialien
  • Die Lösung funktioniert bei jeder Konzentration und spült sauber; die meisten Anwendungen erfordern nur 1.25 bis 2.5 Flüssigunzen pro Gallone Wasser
  • Die Lösung ist umweltfreundlich
  • Enthält keine Phosphate, FCKWs, ODCs oder Borate
  • Ein sicherer Ersatz für Chromsäure, um Protein aus Glaswaren zu entfernen
  • Hinweis: Nicht auf Zink, Magnesium oder Aluminium verwenden 
Spezifikation
Form Flüssigkeit
pH 9,5
Aussehen Gelb
Siedepunkt 100 °C
Behältertyp Flasche
Volumen (metrisch) 1 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • micro-90 concentrared cleaning solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: EDTA Na4