Learn More
Cole-Parmer™ Zellenverteiler aus Edelstahl
Stainless Steel Cell Spreader has a smooth triangular end with straight spreading bar.
Marke: Cole-Parmer™ 14212-00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Both small and large sizes are 302 mm (8 in.) long.
- Autoclave or flame sterilize.
Spezifikation
Ja | |
6.8 in. | |
1Pk. | |
Edelstahl | |
Entwickelt, um eine Beschädigung des Agars zu vermeiden |
60 mm-Platten | |
172 mm | |
Dreieckig | |
Zellenverteiler |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Zellenverteiler aus Edelstahl > Form:Dreieckig; zur Verwendung mit 60mm-Platten
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur