Learn More
Fisherbrand™ Mikroröhrchengestell aus Polypropylen
Die farbcodierten Gestelle eignen sich zur Aufbewahrung von 1.5 bis 2.0 ml-Mikroröhrchen. Fisherbrand™ Mikroröhrchengestelle aus Polypropylen eignen sich zum Aufbewahren von bis zu 80 Fläschchen mit Schraubverschluss für den Einsatz auf der Arbeitsfläche oder zur Lagerung oder zum Transport von Proben. Die eingeprägten Koordinaten in den farbcodierten Gestellen erleichtern die Handhabung. Autoklavierbar und zum Einfrieren geeignet.
Marke: Fisherbrand™ HS29025AF
26.23 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24162" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Beliebtes Gestell im Fraktionssammlerplattenstil
- Hält 80 Mikroröhrchen mit Schraubverschluss oder Kryofläschchen mit Wells mit 1 mm Durchmesser
- Nimmt 1.5 bis 2.0 ml-Röhrchen in kompakter Anordnung (5 x 16-Array) auf
- Farbcodiert, um spezifische Laborverfahren oder einzelne Techniker leicht identifizieren zu können
- Eingeformte Koordinaten für einfache Probenorganisation und -platzierung
- Aus robustem Polypropylen mit geformten Griffen für einfache Handhabung
- Autoklavierbar und zum Einfrieren geeignet
Spezifikation
Gestell für Mikroröhrchen | |
5 x 16 | |
Naturfarben | |
Polypropylen | |
Rechteckig | |
Ja | |
Ideal zur Tiefkühllagerung | |
5/Packung | |
225 mm | |
67 mm | |
28 mm | |
11 mm |
Nr. | |
Autoklavierbar | |
Mikroröhrchen (1,5 bis 2 ml) | |
80 | |
Keine | |
Unsteril | |
Mikrozentrifugenröhrchen | |
5 Packung | |
8.9 in. | |
2.6 in. | |
1.1 in. |
Sonderangebote
-
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24162Gültig bis zum: 2025-03-31
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Verbrauchsmaterial Monatliche Promotion
Entdecken Sie exklusive monatliche Angebote für unentbehrliche Verbrauchsmaterialien und sparen Sie unschlagbar.Aktionscode: 24222Gültig bis zum: 2025-03-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%