Learn More
Cole-Parmer™ Zellenverteiler aus Edelstahl
Artikelnummer. 11706018 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
60 mm-Platten
90 mm-Platten
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11706018
Marke: Cole-Parmer™ 1421202
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stainless Steel Cell Spreader has a smooth triangular end with straight spreading bar.
  • Both small and large sizes are 302 mm (8 in.) long.
  • Autoclave or flame sterilize.
Spezifikation
Autoklavierbar Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) 90 mm-Platten
Länge (angloamerikanisch) 6.8 in.
Länge (metrisch) 172 mm
Menge 1Pk.
Form Dreieckig
Material Edelstahl
Produkttyp Zellenverteiler
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entwickelt, um eine Beschädigung des Agars zu vermeiden