Learn More
Fisherbrand™ Mikroröhrchengestell aus Polypropylen
Die farbcodierten Gestelle eignen sich zur Aufbewahrung von 1.5 bis 2.0 ml-Mikroröhrchen. Fisherbrand™ Mikroröhrchengestelle aus Polypropylen eignen sich zum Aufbewahren von bis zu 80 Fläschchen mit Schraubverschluss für den Einsatz auf der Arbeitsfläche oder zur Lagerung oder zum Transport von Proben. Die eingeprägten Koordinaten in den farbcodierten Gestellen erleichtern die Handhabung. Autoklavierbar und zum Einfrieren geeignet.
Marke:  Fisherbrand™ HS29025BF
22.94 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24162" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11968074
  • 30.50 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Beliebtes Gestell im Fraktionssammlerplattenstil
  • Hält 80 Mikroröhrchen mit Schraubverschluss oder Kryofläschchen mit Wells mit 1 mm Durchmesser
  • Nimmt 1.5 bis 2.0 ml-Röhrchen in kompakter Anordnung (5 x 16-Array) auf
  • Farbcodiert, um spezifische Laborverfahren oder einzelne Techniker leicht identifizieren zu können
  • Eingeformte Koordinaten für einfache Probenorganisation und -platzierung
  • Aus robustem Polypropylen mit geformten Griffen für einfache Handhabung
  • Autoklavierbar und zum Einfrieren geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Gestell für Mikroröhrchen
5 x 16
Blau
Polypropylen
Rechteckig
Ja
Ideal zur Tiefkühllagerung
5/Packung
225 mm
67 mm
28 mm
11 mm
Nr.
Autoklavierbar
Mikroröhrchen (1,5 bis 2 ml)
80
Keine
Unsteril
Mikrozentrifugenröhrchen
5 Packung
8.9 in.
2.6 in.
1.1 in.
Sonderangebote
  • Fisherbrand
    Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-Produkte
    Aktionscode: 24162
    Gültig bis zum2025-03-31
    Neues Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 31.03.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie exklusive monatliche Angebote für unentbehrliche Verbrauchsmaterialien und sparen Sie unschlagbar.
    Aktionscode: 24222
    Gültig bis zum2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikroröhrchengestell aus Polypropylen > Blau; Höhe: 28mm