Learn More
Cole Parmer Spill-X Refill
Cole Parmer Spill-X Refill is an easy-to-store carton of six handy polypropylene containers to replace specific or multipurpose Spill Treatment Kit containers.
Marke: Cole Parmer 86292-50
Beschreibung
Cole Parmer Spill-X Refill is an easy-to-store carton of six handy polypropylene containers to replace specific or multipurpose Spill Treatment Kit containers.
Spezifikation
Rot | |
Nachfüllpackung für Verschüttungsbehandlung | |
Behälter für das Verschüttungsbehandlungskit | |
6/Packung |
Polypropylen | |
Verschüttungen von sauren Substanzen | |
Spill-X Nachfüllpackung |
Sicherheit und Handhabung
- X6 SPILL-X-A ACID AGENT REFILL,
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: magnesium oxide, fullers earth, sodium carbonate