Learn More
B2M™ Flaschenbürsten
Zur Reinigung aller Arten von Flaschen und Röhrchen. B2M™ Flaschenbürsten sind mit Seiden-, Nylon- oder Ziegenhaarborsten erhältlich und damit vielseitig einsetzbar. Zur effizienten Reinigung von Behältern jeder Größe und Art sind verschiedene Bürstengrößen und -ausführungen erhältlich.
Marke: B2M™ 10158
Beschreibung
- Drei verschiedene Borstenarten zur Auswahl:
- Weiße Seidenborsten für allgemeine Reinigungszwecke
- Nylonborsten sind sehr widerstandsfähig und für die Verwendung mit aggressiven Substanzen
- Ziegenhaarborsten sind sehr weich und für empfindliche Reinigungsanwendungen
- Verschiedene Spitzenausführungen mit verbundenen Borsten, 2 Dochten, Baumwoll- und Muschelspitzen
- Für die Reinigung aller Behälterarten: Röhrchen, Büretten, Kugeln und Flaschen
Spezifikation
Flaschenbürste | |
Gebogenes Ende | |
Allgemeine Anwendungen | |
100 mm | |
10 Packungen |
Nylon | |
15 mm | |
Reagenzgläser | |
300 mm |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.