Learn More
Axygen™ Axygen™ Miniröhrchensystem
Polypropylen-Röhrchensystem für das Aufbewahren von Präparatebibliotheken
Marke: Axygen™ MTS-11-8-C-R
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einweg-Deckeldesign, in Verbindung mit alphanumerischem Raster zur einfachen Probenidentifikation
- Der Deckel verfügt über “erhabene Kondensationsringe”, durch die Kreuzkontamination minimiert wird
- Erhältlich als 0.65, 1.1 oder 1.2 ml-Miniröhrchen und im 8- und 12-Röhrchenstreifenformat
- Miniröhrchen mit 96-Well-Rackstellfläche sind kompatibel mit Robotern von Beckman™, Tecan™ und anderen Anbietern.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Durchsichtig | |
Rack | |
Alphanumerisches Gitter, Einwegdeckel | |
12 Streifen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton | |
Nein | |
Mikroröhrchen |
1.1 ml | |
Polypropylen | |
Sorgt für eine positive Probenidentifikation | |
120/Packung | |
Unsteril | |
Zylindrisch |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Miniröhrchensystem > Im Gestell; 1,1 ml; nicht steril
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur