Learn More
Thermo Scientific™ DNA Polymerase I (10 U/μL)
DNA Polymerase I ist eine matrizenabhängige DNA Polymerase, die die DNA-Synthese in 5'→3'-Richtung katalysiert.
Marke: Thermo Scientific™ EP0042
Beschreibung
DNA Polymerase I ist eine matrizenabhängige DNA-Polymerase, die die DNA-Synthese in 5'→3'-Richtung katalysiert. Das Enzym weist auch 3'→5'-Exonuklease-Aktivität (Proofreading), 5'→3'-Exonuklease-Aktivität und Ribonuklease H-Aktivität auf.
Highlights
- Einbindung modifizierter Nukleotide (z. B. Biotin-, Digoxigenin-, Aminoallyl-, fluoreszenzmarkierte Nukleotide).
- Aktiv in mehreren Puffern, darunter Restriktionsenzym-, PCR- und RT-Puffer
Anwendungen
- DNA-Markierung durch Nick-Translation in Verbindung mit DNase
- Zweitstrangsynthese von cDNA in Verbindung mit RNase
Spezifikation
DNA Polymerase I | |
DNA Polymerase I | |
2500 E | |
10 U/μl |