Learn More
Thermo Scientific Chemicals SSC-Puffer (20 X)
Geeignet für die Zubereitung von Nukleinsäuren für die Hybridisierung, Hybridisierungspuffer für Northern und Southern Blots, Waschpuffer für Northern und Southern Blots. Salzlösung-Natrium-Citratpuffer (SSC) wird als Hybridisierungspuffer bei Immunblotting- und DNA-Microarray-Protokollen verwendet.
Marke: Thermo Scientific Chemicals J60839.K2
47.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
SSC buffer is suitable for preparing nucleic acids for hybridization, hybridization buffer for northern and southern blots, washing buffer for northern and southern blots. Saline-Sodium Citrate Buffer (SSC) is used as a hybridization buffer in immunoblotting and DNA Microarray protocols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Umgebungstemperaturen | |
Flüssig | |
1L |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N14L550 | Analysenzertifikat | 05/02/2025 | J60839.K2,J60839.K3,J60839.K7 |
N14L549 | Analysenzertifikat | 05/02/2025 | J60839.K2,J60839.K3,J60839.K7 |
X28K521 | Analysenzertifikat | 14/11/2024 | J60839.K2,J60839.K3,J60839.K7 |
W26K564 | Analysenzertifikat | 25/10/2024 | J60839.K2,J60839.K3,J60839.K7 |
R24K511 | Analysenzertifikat | 01/07/2024 | J60839.K2,J60839.K3,J60839.K7 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%