Learn More
Thermo Scientific™ SOLA™ SPE-Kartuschen
Höhere Reproduzierbarkeit mit reineren, konsistenteren Extrakten im Vergleich zu Produkten für herkömmliche SPE, Phospholipid-Entfernung und Proteinfällung.
Marke:  Thermo Scientific™ 60109-004
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15169653
  • 230.70 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Steigern Sie die Produktivität in Ihrem Labor. Thermo Scientific™ SOLA™ SPE-Kartuschen revolutionieren die Festphasenextraktion (Solid Phase Extraktion, SPE). Dieses erste frittenfreie SPE-Produktsortiment ermöglicht einen höheren Probendurchsatz in bioanalytischen Labors, in denen geringe Elutionsvolumen in Verbindung mit höherer Reproduzierbarkeit, niedrigeren Ausfallraten und saubereren Extrakten die entscheidenden Faktoren sind, um eine höhere Produktivität zu erreichen.
SOLA Produkte sind in Kartuschen mit 10 mg/1 ml erhältlich. Sie bieten hochgradig reproduzierbare, saubere und konsistente Probenextraktionen für die Bioanalyse durch die preisgekrönte frittenlose SPE-Technologie. Die verbesserte Leistung von SOLA Kartuschen liefert zuverlässigere Analyseergebnisse und senkt die Kosten – ohne Einbußen bei der Anwenderfreundlichkeit und ohne die Notwendigkeit komplexer Methodenentwicklung.
In den Bereichen SPE, Entfernung von Phospholipiden und Proteinfällung zeichnen sich SOLA Kartuschen im Vergleich zu üblichen Verfahren durch überragende Leistungsdaten aus.
Was bedeuten SOLA Kartuschen für Ihre Analyse
  • Höhere Reproduzierbarkeit
  • Reinere Extrakte
  • Geringerer Lösungsmittelbedarf
  • Zuverlässige Ergebnisse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 ml
10 mg
SOLA
SPE-Kartusche
SOLA WCX SPE-Kartusche
Bioanalytische Anwendungen – starke Ionenaustausch-Retention von stark basischen Verbindungen. Sorbensladung kann aktiviert oder deaktiviert werden. Komplementäre Umkehrphasen-Retention neutraler Verbindungen.
Schwacher Kationenaustauscher im gemischten Modus, Polymer
1 ml
Videos
  • Thermo Scientific - SOLA SPE cartridges and plates
    Thermo Scientific SOLA products revolutionise Solid Phase Extraction (SPE). This first fritless SPE product range provides greater reproducibility with cleaner, more consistent extracts.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:19
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:19
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific SOLA SPE cartridges and plates
  • Thermo Scientific - SOLA SPE cartridges and plates
    Thermo Scientific SOLA products revolutionise Solid Phase Extraction (SPE). This first fritless SPE product range provides greater reproducibility with cleaner, more consistent extracts.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:19
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:19
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific SOLA SPE cartridges and plates
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Technical Notes
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SOLA™ SPE-Kartuschen > 10 mg/1 ml; SOLA WCX SPE-Kartusche; 100/Packung
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.