Learn More
Thermo Scientific™ SOLA™ SPE-Kartuschen
Höhere Reproduzierbarkeit mit reineren, konsistenteren Extrakten im Vergleich zu Produkten für herkömmliche SPE, Phospholipid-Entfernung und Proteinfällung.
Marke: Thermo Scientific™ 60409-005
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
Steigern Sie die Produktivität in Ihrem Labor. Thermo Scientific™ SOLA™ SPE-Kartuschen revolutionieren die Festphasenextraktion (Solid Phase Extraktion, SPE). Dieses erste frittenfreie SPE-Produktsortiment ermöglicht einen höheren Probendurchsatz in bioanalytischen Labors, in denen geringe Elutionsvolumen in Verbindung mit höherer Reproduzierbarkeit, niedrigeren Ausfallraten und saubereren Extrakten die entscheidenden Faktoren sind, um eine höhere Produktivität zu erreichen.
Weitere Informationen zu SOLA SPE-Kartuschen
SOLA-Produkte sind in den Formaten 2 mg/1 ml, 10 mg/1 ml und 10 mg/3 ml erhältlich. Sie bieten hochgradig reproduzierbare, saubere und konsistente Probenextraktionen für die Bioanalyse durch die preisgekrönte frittenlose SPE-Technologie. Die verbesserte Leistung von SOLA Kartuschen liefert zuverlässigere Analyseergebnisse und senkt die Kosten – ohne Einbußen bei der Anwenderfreundlichkeit und ohne die Notwendigkeit komplexer Methodenentwicklung.
In den Bereichen SPE, Entfernung von Phospholipiden und Proteinfällung zeichnen sich SOLA Kartuschen im Vergleich zu üblichen Verfahren durch überragende Leistungsdaten aus.
Was bedeuten SOLA Kartuschen für Ihre Analyse
- Verhindern Sie Probenfehler
- Verhindern Sie die Blockierung von Wells oder Kartuschen
- Weniger Neuanalysen
Spezifikation
SOLA WAX SPE-Kartusche 30 mg/3 ml | |
Bioanalytische Anwendungen – starke Ionenaustausch-Retention von stark sauren Verbindungen. Sorbensladung kann aktiviert oder deaktiviert werden. Komplementäre Umkehrphasen-Retention neutraler Verbindungen. | |
Schwacher Anionenaustauscher im gemischten Modus, Polymer | |
3 ml |
30 mg | |
SOLA | |
SPE-Kartusche |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.