Learn More
Thermo Scientific™ SOLA™ SPE-Kartuschen
Höhere Reproduzierbarkeit mit reineren, konsistenteren Extrakten im Vergleich zu Produkten für herkömmliche SPE, Phospholipid-Entfernung und Proteinfällung.
178.85 € - 234.58 €
Spezifikation
Produktlinie SOLA
Typ SPE-Kartusche
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Beschreibung Sorbens Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Sorbens Preis Menge & Verfügbarkeit  
11879163
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
60109-001
SOLA HRP SPE-Kartusche HRP (Umkehrphasenpolymer)
219.83 €
100 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16644804
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60409-001
SOLA HRP SPE-Kartusche 30 mg/3 ml HRP (Umkehrphasenpolymer)
182.96 €
50 Packungen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11869163
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
60109-002
SOLA SCX SPE-Kartusche Starker Kationenaustauscher im gemischten Modus, Polymer
234.58 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16654804
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60409-002
SOLA SCX SPE-Kartusche 30 mg/3 ml Starker Kationenaustauscher im gemischten Modus, Polymer
183.35 €
50 Packungen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11889163
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60109-003
SOLA SAX SPE-Kartusche Starker Anionenaustauscher im gemischten Modus, Polymer
220.03 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16664804
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60409-003
SOLA SAX SPE-Kartusche 30 mg/3 ml Starker Anionenaustauscher im gemischten Modus, Polymer
183.35 €
50 Packungen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15169653
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60109-004
SOLA WCX SPE-Kartusche Schwacher Kationenaustauscher im gemischten Modus, Polymer
230.70 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16674804
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60409-004
SOLA WCX SPE-Kartusche 30 mg/3 ml Schwacher Kationenaustauscher im gemischten Modus, Polymer
183.45 €
50 Packungen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15189653
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60109-005
SOLA WAX SPE-Kartusche Schwacher Anionenaustauscher im gemischten Modus, Polymer
230.70 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16684804
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60409-005
SOLA WAX SPE-Kartusche 30 mg/3 ml Schwacher Anionenaustauscher im gemischten Modus, Polymer
178.85 €
50 Packungen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Steigern Sie die Produktivität in Ihrem Labor. Thermo Scientific™ SOLA™ SPE-Kartuschen revolutionieren die Festphasenextraktion (Solid Phase Extraktion, SPE). Dieses erste frittenfreie SPE-Produktsortiment ermöglicht einen höheren Probendurchsatz in bioanalytischen Labors, in denen geringe Elutionsvolumen in Verbindung mit höherer Reproduzierbarkeit, niedrigeren Ausfallraten und saubereren Extrakten die entscheidenden Faktoren sind, um eine höhere Produktivität zu erreichen.
SOLA Produkte sind in Kartuschen mit 10 mg/1 ml erhältlich. Sie bieten hochgradig reproduzierbare, saubere und konsistente Probenextraktionen für die Bioanalyse durch die preisgekrönte frittenlose SPE-Technologie. Die verbesserte Leistung von SOLA Kartuschen liefert zuverlässigere Analyseergebnisse und senkt die Kosten – ohne Einbußen bei der Anwenderfreundlichkeit und ohne die Notwendigkeit komplexer Methodenentwicklung.
In den Bereichen SPE, Entfernung von Phospholipiden und Proteinfällung zeichnen sich SOLA Kartuschen im Vergleich zu üblichen Verfahren durch überragende Leistungsdaten aus.
Was bedeuten SOLA Kartuschen für Ihre Analyse
  • Höhere Reproduzierbarkeit
  • Reinere Extrakte
  • Geringerer Lösungsmittelbedarf
  • Zuverlässige Ergebnisse
Spezifikation
Spezifikation
SOLA
SPE-Kartusche
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SOLA™ SPE-Kartuschen