Learn More
Diversey™ Soft Care Des E H5 Hand Disinfectant
Alcohol based hand disinfectant
Marke:  Diversey™ 100860435
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17683225
  • 119.00 € / 5 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Soft Care Des E ist ein Handdesinfektionsgel auf Alkoholbasis (71,5 %) für die wasserlose Hautdesinfektion. Soft Care Des E eignet sich für den Einsatz in allen Bereichen, einschließlich Biowissenschaften, Gesundheitswesen und Lebensmittelverarbeitung.
Wesentliche Merkmale
  • Handdesinfektionsmittel auf Ethanolbasis. Ethanol ist ein Desinfektionsmittel, das sehr wirksam gegen residente und transiente Pflanzen wie Bakterien (z. B. MRSA) und Hefen ist. Es ist auch wirksam gegen behüllte Viren wie Influenza und bestimmte unbehüllte Viren wie Norovirus und Adenovirus.
  • Es enthält einen Hautenthärter, der die Haut geschmeidig und intakt hält, insbesondere in Bereichen, in denen eine häufige Handdesinfektion erforderlich ist.
  • Es ist parfümfrei, wodurch das Risiko einer Abfärbung auf Lebensmitteln ausgeschlossen wird. Daher geeignet für die Anwendung im Lebensmittelbereich.
  • Hautverträglichkeit dermatologisch getestet (Patch- und TEWL-Tests).
Vorteile
  • Enthält Ethanol, ein hochwirksames Desinfektionsmittel
  • Geeignet zur Desinfektion bei Operationen
  • Duft- und farbstofffrei; geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung
  • Enthält einen wirksamen Feuchtigkeitsspender, der Hautreizungen und Austrocknung verhindert
Spezifikation
Spezifikation
Handdesinfektionsgel
198 x 388 x 149 mm
50 Packungen
Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis (71,58 %)
Flasche mit Klappverschluss
100 ml
Name des Produkts
Diversey™ Soft Care Des E H5 Hand Disinfectant > 50 x 100 ml