Learn More
Trajan™ BP624 GC-Kapillarsäule
SGE BP624 GC-Kapillarsäulen – eine polare Phase für die EPA-Analyse flüchtiger organischer Substanzen
Marke:  Trajan™ 054836
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12760720
  • 877.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Polare Phase
  • EPA-Analyse für organische Stoffe (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
  • Ideal für Umweltanalysen, flüchtige organische Stoffe und Alkoholanalysen
Spezifikation
Spezifikation
230/240 °C
0,53 mm
3 mm
Hochpolar
BP624 GC-Kapillarsäule
0°bis 240 °C
30 mm
Je 1
Name des Produkts
Trajan™ BP624 GC-Kapillarsäule > Innendurchmesser: 0.53 mm; Länge: 30 mm