Learn More
Natriumsulfat, wasserfrei, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11314999
Natriumsulfat, wasserfrei, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314999
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11314999
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 087611.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Natriumsulfat, wasserfrei, wird hauptsächlich zum Trocknen nicht wässriger Lösungsmittel verwendet, durch die Entfernung von Restwasser. Es wird als Schönungsmittel für Glasschmelzen, als Egalisiermittel in der Textilverarbeitung und als Füllstoff in Waschmitteln eingesetzt. Es wird auch im Kraft-Verfahren für die Papierzerkleinerung, das Abtauen von Fenstern, die Herstellung von Stärke, Glas und Seife verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-82-6
Summenformel Na2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 142.04
MDL-Nummer MFCD00003504
InChI-Schlüssel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium sulfate
Schmelzpunkt 884°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver/Brocken
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Na2SO4
Merck Index 14,8680
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,glycerol and hydrogen iodide. Insoluble in ethanol and many organic solvents.
Formelmasse 142.04
Reinheit (%) 99.99%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.484
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.680 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU04G039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number087611.06,087611.14,087611.22
ChargennummerX02K013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number087611.06,087611.14,087611.22
ChargennummerP28I038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number087611.06,087611.14,087611.22
ChargennummerH03U027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number087611.06,087611.14,087611.22
ChargennummerH01Q09 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number087611.06,087611.14,087611.22
Name des Produkts
Natriumsulfat, wasserfrei, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >