Learn More
Natriumsulfat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 13246309
Natriumsulfat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13246309
50 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 13246309
Marke: Thermo Scientific Acros 194100500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-82-6
Summenformel Na2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 142.04
MDL-Nummer MFCD00003504
InChI-Schlüssel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
IUPAC-Name Dinatriumsulfat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt >1700.0°C
Chemischer Name oder Material Sodium sulfate
Schmelzpunkt 884.0°C
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel Na2SO4
Fieser 01,1103
Merck Index 15,8809
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 185g/L. Other solubilities: soluble in glycerol and hydrogen iodide, insoluble in alcohol
Formelmasse 142.04
Reinheit (%) ≥99%
Güte HPLC
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461813 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2024 Catalog Number194102500,194100500
ChargennummerA0456352 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number194102500,194100500
ChargennummerA0454397 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number194102500,194100500
ChargennummerA0394028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number194102500,194100500
ChargennummerA0401407 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number194102500,194100500
Name des Produkts
Natriumsulfat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >